AB1589P
Anti-Adenosine A2b Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
A2b Receptor Antibody, Adenosine A2b Antibody, Anti-Adenosine Receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADORA2B(136)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot: 1-10 μg/mL (Chemiluminescence technique), 40-100 μg membrane proteins/lane of striatal membranes. Higher concentrations of the antibody may be necessary if colorimetric detection or milk-based antibody diluent are used.
Immunocytochemistry: Caufield, 2003. Light 2% PFA fixation 5-10 minutes --long fixations lower staining intensity.
ELISA: 1:10,000-1:50,000 (50-100 ng A2aR peptide (Cat. Number AG292)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Circadian Rhythm & Sleep
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2