Documentos Principais
AB5566
Sigma-Aldrich
Anticorpo antirreceptor de capsaicina, CT
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Vanilloid Receptor 1, VR1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
guinea pig
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRPV1(7442)
Especificidade
Reconhece o receptor de capsaicina (receptor vaniloide tipo 1, VR1).
Imunogênio
Um peptídeo de 22 aminoácidos que corresponde à extremidade C da proteína do receptor de capsaicina de rato (número do catálogo AG298).
Aplicação
Imuno-histoquímica: 1:1.000. O anticorpo reage bem com o tecido dos gânglios da raiz dorsal de rato.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antirreceptor de capsaicina, extremidade C, detecta o nível de receptor de capsaicina e foi publicado e validado para uso em IH.
forma física
Soro. Líquido. Contém menos de 0,02% de azida sódica.
Nota de análise
Controle
O peptídeo imunogênico (número do catálogo AG298) está disponível para estudos de controle de pré-adsorção.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Activation of vanilloid receptor type I in the endoplasmic reticulum fails to activate store-operated Ca2+ entry
Wisnoskey, B. J. et al.
The Biochemical Journal, 372(Pt 2), 517-528 (2003)
S-Q He et al.
Neuroscience, 261, 43-51 (2014-01-01)
Mas-related G-protein-coupled receptor subtype C (MrgC) may play an important role in pain sensation. However, the distribution of MrgC receptors in different subpopulations of rodent dorsal root ganglion (DRG) neurons has not been clearly demonstrated owing to a lack of
Yumi Matsushita et al.
The Journal of veterinary medical science, 83(10), 1570-1581 (2021-09-03)
The activation of α2 adrenergic receptors contributes to analgesia not only in the central nervous system but also in the peripheral nervous system. We reported that noradrenaline inhibits the activity of transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) evoked by capsaicin
Diane M Bogdan et al.
Scientific reports, 12(1), 9241-9241 (2022-06-03)
The endocannabinoid anandamide (AEA) produces antinociceptive effects by activating cannabinoid receptor 1 (CB1). However, AEA also serves as an agonist at transient receptor potential vanilloid receptor 1 (TRPV1) in nociceptive sensory neurons, which may exacerbate pain. This potential functional duality
Intrathecal injection of TRPV1 shRNA leads to increases in blood pressure in rats.
Yu, SQ; Wang, DH
Acta Physiologica (Oxford, England) null