A9544
Anti-Human IgG (Fc specific)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti Human Igg, Anti-Human IgG Antibody - Anti-Human IgG (Fc specific)-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat, Anti-Human Igg, anti human IgG antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct ELISA: 1:55,000
dot blot: 1:40,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Binds human IgG; does not bind other human Igs.
Provides reduced background with mouse or rat samples.
Imunogênio
Aplicação
Anti-Human IgG (Fc specific)-Alkaline Phosphatase antibody has been used in
- quantitative sandwich ELISA
- α-GalC ELISA
- ELISA assays
- ELISAs for IgG subclasses
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Working dilutions should be determined by titration assay. Due to differences in assay systems, these titers may not reflect the user′s actual working dilution.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.