A7554
Monoclonal Anti-Bovine IgG−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone BG-18, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Bovine IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
BG-18, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
bovine (non-reactive to IgM)
não deve reagir com
pig, human, rabbit, sheep, cat, guinea pig, canine, horse, goat
técnica(s)
direct ELISA: 1:25,000
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:75 using using rabbit spleen sections and bovine anti-rabbit IgG
western blot (chemiluminescent): 1:100,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3