A0705
IgG antibovino (molécula inteira)−Fosfatase alcalina
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-Bovine IgG (whole molecule)−AP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
bovine
técnica(s)
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:30,000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA)
- desenvolvimento de imunossensores
- análise por western blot
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?