A3187
Anti-Human IgG (γ-chain specific)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Goat Anti-Human IgG (γ-chain specific)−AP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2