ABC99
Anti-SFTPC Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Pulmonary surfactant-associated protein C, SP-C, Pulmonary surfactant-associated proteolipid SPL(Val), SP5
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-SFTPC Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SFTPC(6440)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SFTPC in 10 µg of rat lung tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat lung tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1