04-820
Anti-Estrogen Receptor α Antibody, clone 60C, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 60C, from rabbit
Sinônimo(s):
Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, oestrogen receptor, steroid hormone receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
60C, monoclonal
reatividade de espécies
rat, pig, mouse, human, bovine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Esr1(407238)
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
pig ... Esr1(397435)
rat ... Esr1(24890)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
4-10 μL of a previous lot of this clone immunoprecipitated Estrogen Receptor α from 1 mg of MCF-7 RIPA lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis:
This lot detected ERα at a 1:2,000 dilution in MCF-7 lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1