Key Documents
04-824
Sigma-Aldrich
Anticorpo antirreceptor do estrogênio β, clone 68-4, monoclonal de coelho
culture supernatant, clone 68-4, from rabbit
Sinônimo(s):
Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
68-4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESR2(2100)
mouse ... Esr2(13983)
rat ... Esr2(25149)
Descrição geral
Os receptores de estrogênio (do inglês, ER) são membros da superfamília de receptores hormonais esteroides/tireoidianos de fatores de transcrição ativados por ligantes. Os receptores de estrogênio, incluindo ERα e ERβ, contêm domínios que se ligam ao DNA e domínios que se ligam ao ligante e estão criticamente envolvidos na regulação da função normal dos tecidos reprodutivos. Eles estão localizados no núcleo, embora alguns receptores de estrogênio se associem à membrana da superfície celular e possam ser rapidamente ativados pela exposição das células ao estrogênio. Foi demonstrado que o ERα e o ERβ são ativados de forma diferente por diversos ligantes. As interações receptor-ligante desencadeiam uma cascata de eventos, incluindo a dissociação de proteínas de choque térmico, dimerização do receptor, fosforilação e a associação do receptor ativado por hormônio com elementos regulatórios específicos em genes-alvo. Há evidências de que o ERα e o ERβ possam ser regulados por mecanismos distintos apesar de compartilharem muitas características funcionais.
Especificidade
Com base na homologia de sequências, é previsto que apresente reatividade cruzada com camundongo e rato.
Receptor de estrogênio β, forma longa, não detecta o receptor de estrogênio alfa.
Imunogênio
Epítopo: a.a. 55-74 (H) ou 63-82 (R, C)
Peptídeo sintético conjugado com KLH, que corresponde aos aminoácidos 63-82 do receptor β de estrogênio de ratos e camundongos e aos aminoácidos 55-74 do receptor β de estrogênio humano .
Aplicação
Detecte o receptor β de estrogênio usando este anticorpo antirreceptor β de estrogênio, clone 68-4, validado para uso em WB e IP.
Imunoprecipitação:
10 μl de um anterior lote imunoprecipitaram o receptor β de estrogênio de 500 μg de lisado de RIPA de MCF7.
Qualidade
Avaliado por western blot em lisados de RIPA de células MCF-7.
Análise de western blot:
uma diluição de 1:500 até 1:2000 deste anticorpo detectou o receptor β de estrogênio em lisados de RIPA de células MCF-7.
Descrição-alvo
59 kDa
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Cheng Zeng et al.
Reproduction (Cambridge, England), 160(3), 481-490 (2020-06-17)
Endometriosis is an estrogen-dependent disease, and estrogen receptor 2 (ESR2) plays a critical role in the pathogenesis of ovarian endometriosis by promoting cell invasion. Yes-associated protein 1 (YAP1) plays suppressive roles in several types of tumors. However, the relationship between
Anna Karpeta et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 36(12), 1558-1567 (2016-03-19)
Data concerning the possible action of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in hormone-dependent cancer are scarce. Some data showed that PBDEs may directly affect breast cancer cells formation and only one research showed increased proliferation of the OVCAR-3 cells, but the
XiaoQing Wang et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 666195-666195 (2021-09-18)
Endometriosis is an estrogen-dependent chronic disease. The abnormal proliferation and invasion of ectopic stromal cells (ESCs) are important manifestations of endometriosis, and it is necessary to find safer and more effective treatments. Extracellular vesicles (EVs) derived from human umbilical cord
F de C Gomes et al.
Andrology, 8(1), 211-220 (2019-04-24)
Nandrolone decanoate (ND) is an anabolic-androgenic steroid, and its indiscriminate use leads to subclinical alterations in the hypothalamic-pituitary-gonadal axis and androgen-dependent organs. To evaluate the effects of ND, either alone or in combination with resistance exercise (RE), on the levels