Documentos Principais
SCM133
Sigma-Aldrich
Solução Dispase-II PluriSTEM®
Dispase-II has proven to be a rapid and effective, yet gentle, agent for separating many tissues and cells grown in vitro.
Sinônimo(s):
Dispase, Dispase 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
PluriSTEM®
concentração
1 mg/mL in sterile DMEM/F-12
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Enzimas proteolíticas como a tripsina, colagenase e pronase são comumente usadas para dispersar tecidos e células. No entanto, essas enzimas muitas vezes danificam as células, são instáveis durante a incubação, podem ser heterogêneas e também uma fonte de contaminação por micoplasma. A dispase-II é usada para preparar células provenientes de uma ampla variedade de tecidos e órgãos. A dispase-II provou ser um agente rápido, eficaz e delicado para separar muitos tecidos e células cultivados in vitro. A dispase é especialmente adequada para procedimentos de desagregação e subcultivo de tecidos, pois ela não danifica as membranas celulares.
A dispase-II PluriSTEM foi validada para uso em conjunto com o meio para CTE/CTPi humanas PluriSTEM (SCM130) para a cultura e repicagem de células-tronco pluripotentes embrionárias e induzidas humanas.
A enzima dispase-II é produzida em Bacillus polymyxa.
Aplicação
A técnica de repicagem ideal deve ser determinada pelo usuário final e varia dependendo do tipo celular e das condições de cultivo.
1. Revestir placas de 6 poços com o revestimento Matrigel 1:20 (1,5 ml por poço). Incubar a 2-8ºC de um dia para o outro ou revestir em temperatura ambiente durante pelo menos 30 minutos a 1 hora antes do uso.
2. Remover o revestimento matrigel. Adicionar 2 ml de meio completo por poço.
3. Remover as áreas de diferenciação da cultura.
4. Aspirar o meio.
5. Lavar uma vez com 2 ml de PBS.
6. Adicionar 1,5 ml de dispase II por poço. Incubar a 37 ºC por 7 minutos.
7. Lavar 2X com 2 ml de PBS, sem Mg e Ca.
8. Adicionar 2 ml de meio completo a cada poço e usar um raspador de células para desprender as colônias.
9. Coletar as células raspadas em um tubo cônico de 15 ml.
10. Centrifugar a 800 rpm por 5 minutos
11. Ressuspender no volume apropriado de meio completo. A razão de divisão típica é de 1:5 – 1:6, dependendo da densidade celular. As células devem estar prontas para a repicagem em 5 a 6 dias usando o meio de CTE/CTPi humanas PluriSTEM.
Categoria de pesquisa
Pesquisa com células-tronco
Subcategoria de pesquisa
Enzimas e Bioquímica
Qualidade
A solução é vermelha, sem a presença de particulados. A solução é estéril e adequada para aplicações em cultura celular.
forma física
O produto é apresentado em DMEMF12 estéril a 1 mg/ml. O produto é filtrado através de um filtro de 0,2 mícron antes de congelar.
A enzima dispase-II é produzida em Bacillus polymyxa.
O produto é apresentado em DMEMF12 estéril a 1 mg/ml. O produto é filtrado através de um filtro de 0,2 mícron antes de congelar.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a –20 °C por até 4 meses a partir da data de recebimento. Uma vez descongelado, separe em alíquotas em volumes de trabalho menores e armazene a –20ºC. Evite vários ciclos de congelamento e descongelamento para manter a atividade enzimática em níveis adequados.
Informações legais
PLURISTEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) are secreted glycoproteins that regulate several fundamental developmental pathways and help regulate mesoderm and ectoderm patterning in the early embryonic development.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Protocolos
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.