04-1564
Anti-Estrogen Receptor α Antibody, clone F3-A
ascites fluid, clone F3-A, from mouse
Sinônimo(s):
Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, estrogen receptor alpha delta 4*,5,6,7*/633 isoform, estrogen receptor alpha delta 6,7 isoform
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F3-A, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Estrogen Receptor α on 10 µg of mouse ovary tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Mouse ovary tissue lysate