E1031
Anti-ERGIC-53/p58 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ERGIC53, Anti-F5F8D, Anti-FMFD1, Anti-LMAN1, Anti-MCFD1, Anti-MR60, Anti-gp58
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~58 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 or rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1.0 μg/mL using whole cell extract of mouse NIH3T3 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMAN1(3998)
mouse ... Lman1(70361)
rat ... Lman1(116666)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?