G2404
Anti-Golgi FTCD antibody, clone 58k-9, Mouse monoclonal
ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-LCHC1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
antigen 58 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, bovine, mouse, pig, canine, kangaroo rat, hamster, monkey, rat
técnica(s)
electron microscopy: suitable
indirect immunofluorescence: 1:50 using cultured CHO cells
western blot: 1:5,000 using whole rat liver extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FTCD(10841)
mouse ... Ftcd(14317)
rat ... Ftcd(89833)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The antibody was used:
- for the analysis of distribution of the 58K9 protein exclusively localized in the Golgi
- as a primary antibody in the immunofluorescence analysis in studies related to functioning of nuclear envelope protein TMEM209 in lung carcinoma cells, tracking TG2 (Transglutaminase Type 2) transport in renal tubular epithelial cells, binding of TRADD (TNFR-associated death domain protein) to TNF-R1 at the plasma membrane and localization of Wilson disease protein in the Golgi apparatus
- in immunoprecipitation studies
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)