MAB3864
Anti-DNA/Histone H1 Antibody
Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-H1.4, Anti-H1E, Anti-H1F4, Anti-H1s-4, Anti-HIST1H1E, Anti-RMNS, Anti-dJ221C16.5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H1-1(3024)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: 5-10 μg/mL on paraformaldehyde or B5 fixed tissue sections.
Flow cytometry: 5-10 μg/mL using 2% paraformaldehyde fixed cells.
ELISA, direct and indirect
Optimal working dilutions must be determined by end user.
STAINING PATTERN:
Nuclear staining observed. Dense staining of nuclei. No staining of nucleoli.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2