05-457
Anti-Histone H1 Antibody, clone AE-4
clone AE-4, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
H1 histone family, member 4, Histone H1b, histone 1, H1e, histone cluster 1, H1e
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AE-4, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, human, plant
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... H1-4(617854)
human ... H1-4(3008)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
5-20 µg/mL of a previous lot showed positive nuclear immunostaining in A431 cells fixed with 4% paraformaldehyde and methanol.
ELISA:
Recommended.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot:
1-4 µg/mL of this lot detected histone H1 in lysates from an acid extract of HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Nuclear extracts from NIH3T3 or HeLa cells.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2