F8146
Anti-Factor VII antibody, Mouse monoclonal
clone HVII-1, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HVII-1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:4,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... F7(2155)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- the preparation of factor VII - depleted plasma and for purification
- sandwich-type immunoassays
- the evaluation of patients with hereditary factor VII deficiency by an enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) or radio immunosorbent assay (RIA)
- the assay of factor VII level in patients with liver disease (a sensitive parameter of liver dysfunction)
- epidemiological studies of the importance of factor VII level as a risk factor for coronary heart disease, cerebrovascular disease and peripheral vascular diseases
- the determination of the activity state of factor VII in in vivo samples when used with a clotting assay
- flow cytometry
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade