AB2148P
Anti-Tumor Necrosis Factor-α Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
TNF-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNF(7124)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blot: A concentration of 0.1-0.2 μg/mL of AB2148P is required to detect 1.5-3.0 ng/lane of mTNF-alpha, under either reducing or non-reducing conditions.
Neutralization: To yield one-half maximal inhibition [ND50] of the biological activity of mTNF-a (0.50 ng/ml), a concentration of 0.010-0.015 μg/ml of AB2148P is required.
Optimal working dilutions must be determined by the end user
Ligação
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3