MABT108
Anti-TNF-alpha induced protein 6 (TSG-6) Antibody, clone NG3
clone NG3, from mouse
Sinônimo(s):
Tumor necrosis factor-inducible gene 6 protein, TNF-stimulated gene 6 protein, TSG-6, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 6, TNF alpha-induced protein 6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NG3, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis: A previous lot of this antibody was show to detect human or mouse samples (Nagyeri, G., et al. (2011). JBC. PMID: 21566135).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TSG-6 in 10 µg of mouse ovary tissue lysate.
Descrição-alvo
An uncharacterized band appears at ~50 kDa in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse ovary tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1