T2824
Monoclonal Anti-Tumor Necrosis Factor-α antibody produced in hamster
~2 mg/mL, clone TN3-19.12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-TNF-α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TN3-19.12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
neutralization: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant mouse TNF-α
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tnf(21926)
rat ... Tnf(24835)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- neutralization
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?