OP107
Anti-BRCA1 (Ab-4) Mouse mAb (SD118)
liquid, clone SD118, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Breast Cancer Susceptibility Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SD118, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRCA1(672)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (2 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (2 µg/ml)
Immunoprecipitation (2 µg, see application references)
Paraffin Sections (not recommended)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
HBL-100 or SK-BR3 cells
Outras notas
Cressman, V.L., et al. 1999. Cell Growth Differ.10, 1.
Irminger-Finger, I., et al. 1999. Biol. Chem.380, 117.
Xu, X., et al. 1999. Nat. Genet.22, 37.
Wilson, C.A., et al. 1999. Nat. Genet.21, 236.
Andres, J.L., et al. 1998. Oncogene16, 2229.
Chen, J., et al. 1998. Mol. Cell2, 317.
Chen, P.L., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 5287.
Fan, S., et al. 1998. Int. J. Cancer77, 600.
Gowen, L.C., et al. 1998. Science281, 1009.
Hsu, L.C. and R.L. White. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 12983.
Shen, S.X., et al. 1998. Oncogene17, 3115.
Tulchin, N., et al. 1998. Int. J. Oncol.13, 513.
Ludwig, T., et al. 1997. Genes Dev11, 1226.
Ruffner, H. and I.M. Verma. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 7138.
Scully, R., et al. 1997. Cell90, 425.
Thakur, S., et al. 1997. Mol. Cell Biol.17, 444.
Wilson, C.A., et al. 1997. Oncogene14, 1.
Cannon-Albright, L.A. and M.H. Skolnick. 1996. Semin Oncol.23, 1.
Chen, Y., et al. 1996. Cancer Res.56, 3168.
Liu, C.Y., et al. 1996. Genes Dev.10, 1835.
Gudas, J.M., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 717.
Scully, R., et al. 1996. Science272, 123.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 711.
Wilson, C.A. et al. 1996. Nat. Genet.13, 264.
Thompson, M.E., et al. 1995. Nat. Genet.9, 444.
Miki, Y., et al. 1994. Science266, 66.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1