Documentos Principais
12-370
Sigma-Aldrich
IgG de coelho normal
Normal Rabbit IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
Sinônimo(s):
Imunoglobulina de coelho
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
fabricante/nome comercial
Upstate®
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A imunoglobulina G (IgG) é uma das proteínas mais abundantes no soro humano, com níveis normais entre 8-17 mg/ml no sangue de adultos. A IgG é importante para a nossa defesa contra microrganismos e as moléculas são produzidas pelos linfócitos B como parte da nossa resposta imune adaptativa. A molécula IgG tem duas funções separadas: ligar-se ao patógeno que suscitou a resposta e recrutar outras células e moléculas para destruir o antígeno. A variabilidade do agregado de IgG é gerada pela recombinação somática e estima-se que o número de especificidades em um indivíduo em um determinado ponto no tempo seja 1011 variantes.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Anticorpos secundários e de controle
Subcategoria de pesquisa
Anticorpos secundários de imunoglobulinas inteiras
Qualidade
Avaliado rotineiramente por IP/WB como um controle de IgG inespecífico.
Ensaio de imunoprecipitação/western blot:
2 µg deste lote foram usados como um controle de IgG inespecífico em um ensaio de imunoprecipitação/western blot.
forma física
IgG policlonal de coelho purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M com 0,05% de azida sódica antes da adição de glicerol a 30%. Líquido a –20 °C.
Purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de recebimento.
Para recuperação máxima do produto, centrifugue o frasco original antes de remover a tampa. Recomendações de manuseio: após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto. Observação: Uma variabilidade nas temperaturas de congeladores abaixo de –20 °C pode fazer com que as soluções contendo glicerol congelem durante o armazenamento.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Extending the dynamic range of label-free mass spectrometric quantification of affinity purifications.
Bildl, W; Haupt, A; Muller, CS; Biniossek, ML; Thumfart, JO; Huber, B; Fakler, B; Schulte, U
Molecular and Cellular Proteomics null
Regulation of the PMP22 gene through an intronic enhancer.
Jones, EA; Lopez-Anido, C; Srinivasan, R; Krueger, C; Chang, LW; Nagarajan, R; Svaren, J
The Journal of Neuroscience null
Kinetics of facultative heterochromatin and polycomb group protein association with the herpes simplex viral genome during establishment of latent infection.
Cliffe, AR; Coen, DM; Knipe, DM
mBio null
Genome-wide profiling of DNA-binding proteins using barcode-based multiplex Solexa sequencing.
Sunil Kumar Raghav,Bart Deplancke
Methods in Molecular Biology null
Transcription-dependent silencing of inducible convergent transgenes in transgenic mice.
Calero-Nieto, FJ; Bert, AG; Cockerill, PN
Epigenetics & Chromatin null