Key Documents
PP64
Sigma-Aldrich
IgG, de coelho
Rabbit IgG Polyclonal Antibody validated for use in ELISA.
Sinônimo(s):
Anticorpo IgG de coelho, Anticorpo de coelho, Imunoglobulina G de coelho
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
10 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
IgG de coelho purificada.
Fonte: Soro de coelho normal coletado de coelhos normais saudáveis.
Qualidade
A pureza determinada por eletroforese em gel é superior a 95%.
forma física
A IgG é purificada por fracionamento de cohn seguido de purificação secundária com caprilato de sódio.
Formato: Purificado
Líquido não estéril congelado em solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, pH 7,1. Filtrado através de um filtro de membrana de 0,45 mícron.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a −20 °C em alíquotas não diluídas por até 12 meses. Evite vários ciclos de congelamento/descongelamento.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Polarized release of human cytomegalovirus from placental trophoblasts.
Hemmings, DG; Guilbert, LJ
Journal of virology null
Evidence that Igf2 down-regulation in postnatal tissues and up-regulation in malignancies is driven by transcription factor E2f3.
Lui, JC; Baron, J
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Connective Tissue Growth Factor (CTGF/CCN2) enhances lactogenic differentiation of mammary epithelial cells via integrin-mediated cell adhesion.
Morrison, BL; Jose, CC; Cutler, ML
BMC Cell Biology null
Histone monoubiquitination by Clock-Bmal1 complex marks Per1 and Per2 genes for circadian feedback.
Tamayo, AG; Duong, HA; Robles, MS; Mann, M; Weitz, CJ
Nature Structural and Molecular Biology null
Functional dissection of the NuA4 histone acetyltransferase reveals its role as a genetic hub and that Eaf1 is essential for complex integrity.
Mitchell, L; Lambert, JP; Gerdes, M; Al-Madhoun, AS; Skerjanc, IS; Figeys, D; Baetz, K
Molecular and cellular biology null