1.07006
Oxford Listeria Selective Supplement
selective for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with GranuCult® Oxford Agar (Base)
Sinônimo(s):
Listeria Selective Supplement
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
composição
Acriflavin, 2.5 mg per vial
Cefotetan, 1 mg per vial
Colistin sulfate, 10 mg per vial
Cycloheximide, 200 mg per vial
Fosfomycin, 5 mg per vial
embalagem
pkg of 10 vials
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
compatibilidade
for use with GranuCult® Oxford Agar (Base)
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective for Listeria spp.
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Nota de análise
Recovery on test medium
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): ≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): ≥ 70 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≤ 0.01 %
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≤ 0.01 %
Black zone
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
+
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): +
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): +
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): +
Growth
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
inhibited
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): inhibited
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Reference: Tryptic soy agar.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS