75805
Oxford Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Listeria Selective Agar, Oxford, Listeria Oxford Medium
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 10 g/L
corn starch, 1 g/L
esculin, 1 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
lithium chloride, 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
special peptone, 23 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
adequação
selective and differential for Listeria spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?