1.00093
FRASER Listeria Selective Supplement
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) or FRASER Broth (Base)
Sinônimo(s):
Listeria Selective Supplement
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 11290
ISO
Nível de qualidade
descrição
Formulário
lyophilized powder
composição
Acriflavine, 6.25 mg per vial
Nalidixic acid, 5 mg per vial
embalagem
pkg of 10 vials
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
8.1-8.6 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS