Documentos Principais
06-598
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiacetil-histona H4
1 mg/mL, Upstate®
Sinônimo(s):
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
Tetrahymena sp., human
fabricante/nome comercial
Upstate®
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys5,Lys8,Lys 12,Lys16)
Informações sobre genes
human ... H4C1(8359)
Descrição geral
A histona H4 é uma das 5 principais proteínas histonas envolvidas na estrutura da cromatina em células eucarióticas. Com um domínio globular principal e uma longa cauda N-terminal, a H4 está envolvida na estrutura dos nucleossomos com a estrutura de ′colar de contas′. A acetilação da histona H4 ocorre em posições diferentes da lisina na cauda da histona e é realizada por uma família de enzimas conhecida como histona acetiltransferases (HATs).
Especificidade
Não foram testadas outras espécies.
Reconhece a histona H4 acetilada.
Reage de forma cruzada com a histona H2B acetilada de Tetrahymena e reage fracamente e de forma cruzada com a histona H2B acetilada de células HeLa. Pode reagir de forma cruzada com outras proteínas acetiladas.
Imunogênio
Epítopo: a.a. 2-19
Peptídeo conjugado com KLH correspondente aos aminoácidos 2-19 da histona H4 de Tetrahymena (AGG(Ac)KGG(Ac)KGMG(Ac)KVGA(Ac)KRHS-C), acetilada nas lisinas 5, 8, 12 e 16.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Imunoprecipitação:
5 μg de um lote anterior imunoprecipitaram histona H4 acetilada de 500 μg de proteínas extraídas com ácido de células HeLa tratadas com butirato de sódio 5 mM por 24 horas.
Imunocitoquímica:
5-10 μg/ml de um lote anterior exibiram imunocoloração nuclear positiva em células A431 humanas tratadas com butirato de sódio e fixadas em paraformaldeído 1% gelado em PBS.
Imunoprecipitação da cromatina:
um laboratório independente relatou que este anticorpo imunoprecipita histona H4 acetilada da cromatina.
O anticorpo antiacetil-histona H4 é um anticorpo policlonal de coelho para a detecção de acetil histona H4, também conhecida como membro A da família de histonas H4, histona 1-H4a, e foi validado em ChIP, ICQ, IP e WB.
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em proteínas extraídas com ácido de células HeLa tratadas com butirato de sódio.
Análise de western blot:
0,5 a 2 μg/ml deste lote detectaram histona H4 acetilada em proteínas extraídas com ácido de células HeLa tratadas com butirato de sódio 5 mM. Um lote anterior detectou histona H4 acetilada nos macronúcleos de Tetrahymena. Butirato de sódio, um inibidor de desacetilases, foi usado para melhorar a detecção da histona H4 acetilada.
Descrição-alvo
10 kDa
forma física
Cromatografia de proteína A
Formato: Purificado
IgG policlonal de coelho purificada contendo Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M com azida sódica 0,05%.
Armazenamento e estabilidade
1 ano a –20 °C a partir da data de envio.
Recomendações de manuseio:
Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C.
Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
extratos de células NIH/3T3, A431, L929 (camundongo) e C6 (rato) tratados com TSA, carcinoma de mama humano.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
The role of protein arginine methylation in the formation of silent chromatin.
Yu, MC; Lamming, DW; Eskin, JA; Sinclair, DA; Silver, PA
Genes & Development null
Robert J Denver et al.
Endocrinology, 150(8), 3935-3943 (2009-04-11)
Brain development is critically dependent on thyroid hormone (T(3)). Krüppel-like factor 9 (Klf9) is a T(3)-inducible gene in developing rat brain, and several lines of evidence support that KLF9 plays a key role in neuronal morphogenesis. Here we extend our
Pharmacologic inhibition of epigenetic modifications, coupled with gene expression profiling, reveals novel targets of aberrant DNA methylation and histone deacetylation in lung cancer.
Zhong, S; Fields, CR; Su, N; Pan, YX; Robertson, KD
Oncogene null
Epigenetic patterns of the retinoic acid receptor beta2 promoter in retinoic acid-resistant thyroid cancer cells.
Cras, A, et al.
Oncogene, 26, 4018-4024 (2007)
Mechanism for fetal hemoglobin induction by histone deacetylase inhibitors involves gamma-globin activation by CREB1 and ATF-2.
Sangerman, J; Lee, MS; Yao, X; Oteng, E; Hsiao, CH; Li, W; Zein, S; Ofori-Acquah, SF; Pace, BS
Blood null