AB3879
Anti-Acetyl Lysine Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot was used at 10 µg/mg crude protein.
ELISA:
0.25-1 μg/mL of a previous lot was used.
Immunohistochemistry:
2.5 μg/mL of a previous lot was used.
Immunofluorescence:
5 μg/mL of a previous lot was used.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
Epigenetics & Nuclear Function
General Post-translation Modification
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected lysine acylated proteins on 10 μg of Hela Acid Extract/Sodium Butyrate lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variabillity in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
TSA-treated HeLa and NIH/3T3 cells, osteosarcoma tissue.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2