06-933
Anti-acetyl-Lysine Antibody
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
Acetylated Lysine Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys)
Informações sobre genes
human ... CECR2(27443)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of the previous lot of the antibody detected:
• Acetylated histones and to a lesser degree, other proteins in RIPA lysate from trichostatin A (5 μM) treated Cos-1 cells. Trichostatin A, an inhibitor of deacetylases also, was used to increase the level of acetylated histones. (Panel B).
• GST-p53 (100 ng) acetylated in vitro with either recombinant p300 or PCAF. (Panel C).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1000-1:2000 dilution of this antibody detected:
• Acetylated histones in acid-extracted proteins from sodium butyrate (5 mM) treated HeLa cells. Sodium butyrate, an inhibitor of deacetylases, was used to increase the level of acetylated histones. (Panel A).
• Chemically acetylated BSA (10 ng) in a dot blot assay.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
TSA-treated HeLa and NIH/3T3 cells, osteosarcoma tissue.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1