Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
06-570
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-histona H3 (Ser10), marcador de mitose
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer10)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
A histona H3 é uma das cinco principais proteínas histonas envolvidas na estrutura da cromatina em células eucarióticas. Com um domínio globular principal e uma longa cauda N-terminal, a H3 está envolvida na estrutura dos nucleossomos com estrutura de ′colar de contas′. A cauda N-terminal da histona H3 se projeta do centro do nucleossomo globular e pode sofrer vários tipos diferentes de modificações epigenéticas que influenciam os processos celulares. Essas modificações incluem a ligação covalente de grupos metila ou acetila aos aminoácidos lisina e arginina e a fosforilação de serina ou treonina.
Especificidade
Este anticorpo reconhece a histona H3 quando fosforilada em Ser10.
Imunogênio
Epítopo: Ser10
Peptídeo linear correspondente à Histona H3 humana em Ser10.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:500 de um lote representativo detectou histona H3 em células HeLa e A431
Análise de imunoprecipitação: 10 µg de um lote representativo de fosfo-histona H3 (Ser10) imunoprecipitada de extrato ácido HeLa e lisado RIPA extraído com ácido HeLa tratado com Colcemid.
Análise do ensaio Beadlyte: Um lote representativo reconhece Histona H3 fosforilada em Ser10 pelo ensaio Luminex.
Categoria de pesquisa
Epigenética & Função nuclear
O anticorpo anti-fosfo-histona H3 (Ser10), marcador de mitose é um anticorpo policlonal de coelho para detecção de histona H3 fosforilada na serina 10. Este Ab altamente publicado, também conhecido como Anti-H3S10p, foi validado no ICC, IP & WB.
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Qualidade
Avaliado por Western blot em extrato ácido HeLa tratado com Colcemid.
Análise de Western blot: 0,5 – 1 µg/ml deste anticorpo detectaram Histona H3 em 10 µg de extrato ácido HeLa tratado com Colcemid.
Descrição-alvo
17 kDa
forma física
Formato: Purificado
Purificado com proteína A
Soro policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,150 mM com 0,05% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
A 2-8°C por até 6 meses.
Nota de análise
Controle
Extrato ácido HeLa tratado com Colcemid
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Fgf8 expression defines a morphogenetic center required for olfactory neurogenesis and nasal cavity development in the mouse.
Kawauchi, S; Shou, J; Santos, R; Hebert, JM; McConnell, SK; Mason, I; Calof, AL
Development null
On hemangioblasts in chicken.
Weng, W; Sukowati, EW; Sheng, G
Testing null
Context-specific requirements for Fgfr1 signaling through Frs2 and Frs3 during mouse development.
Hoch, RV; Soriano, P
Development null
Loss of Hspa9b in zebrafish recapitulates the ineffective hematopoiesis of the myelodysplastic syndrome.
Craven, SE; French, D; Ye, W; de Sauvage, F; Rosenthal, A
Blood null
Silencing of human Int-6 impairs mitosis progression and inhibits cyclin B-Cdk1 activation.
Morris, C; Jalinot, P
Oncogene null