Documentos Principais
05-806
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-histona H3 (Ser10), clone 3H10
clone 3H10, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H10, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer10)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
A histona H3 é uma das cinco principais proteínas histonas envolvidas na estrutura da cromatina em células eucarióticas. Com um domínio globular principal e uma longa cauda N-terminal, a H3 está envolvida na estrutura dos nucleossomos com estrutura de ′colar de contas′. A cauda N-terminal da histona H3 se projeta do centro do nucleossomo globular e pode sofrer vários tipos diferentes de modificações epigenéticas que influenciam os processos celulares. Essas modificações incluem a ligação covalente de grupos metila ou acetila aos aminoácidos lisina e arginina e a fosforilação de serina ou treonina.
Especificidade
Espera-se ampla reatividade cruzada entre espécies.
Histona H3 fosforilada em Ser10.
Aplicação
Citometria de fluxo:
Esse anticorpo foi relatado por um laboratório independente para detectar histona H3 fosforilada usando citometria de fluxo.
Beadlyte Ensaio de especificidade histona-peptídeo:
Diluições de 1:1.000 a 1:81.000 de um lote anterior foram incubadas com peptídeos de histona H3 contendo várias modificações conjugadas com microesferas Luminex. (Figura B). Apenas o peptídeo contendo fosfo-serina 10 foi detectado.
Imunocitoquímica:
0,2 μg/ml de um lote anterior mostrou imunocoloração cromossômica positiva para células mitóticas A431 e HeLa fixadas com etanol 95% e ácido acético 5% e permeabilizadas com Triton 0,1% X-100.
Análise de inibição peptídica:
A detecção de histona H3 em imunotransferências de extratos ácidos HeLa tratados com colcemida por anti-fosfo-histona H3 (Ser10) foi diminuída em 10 μM do peptídeo histona H3 contendo fosfo-serina 10, mas não por peptídeos contendo fosfo-serina 28 ou uma sequência de histona H3 não modificada (Figura C).
Imunofluorescência:
O anticorpo anti-fosfo-histona H3 (Ser10), clone 3H10, é um anticorpo monoclonal de camundongo para detecção de histona H3 fosforilada na serina 10. Esse mAb purificado, também conhecido como H3S10p, é publicado em revistas especializadas e foi validado em FC, ICC, IF, PIA, WB e Mplex.
Qualidade
Avaliado rotineiramente por proteínas extraídas com ácido de Western Blot de células HeLa mitóticas tratadas com colcemida (N.º do catálogo 17-306).
Análise por Western Blot:
0,05-0,5 μg/ml desse lote detectou histona H3 fosforilada em proteínas extraídas com ácido de células HeLa mitóticas tratadas com colcemida (N.º do catálogo 17-306), mas não histona H3 recombinante não modificada (N.º do catálogo 14-494) (Figura A).
Descrição-alvo
17 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgG1k de camundongo purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M e azida sódica a 0,05%.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2 a 8 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio:
Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto. Observação: Variabilidade nas temperaturas do congelador abaixo de –20 °C pode provocar o congelamento de soluções contendo glicerol durante o armazenamento.
Nota de análise
Controle
Extratos de células 293 tratadas com UV, extratos de células HeLa tratadas com UV, tecido de câncer de mama, extratos de células HEPG2.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Dynamic changes in the genomic localization of DNA replication-related element binding factor during the cell cycle.
Gurudatta, BV; Yang, J; Van Bortle, K; Donlin-Asp, PG; Corces, VG
Cell Cycle null
TGF-? mediates early angiogenesis and latent fibrosis in an Emilin1-deficient mouse model of aortic valve disease.
Munjal, C; Opoka, AM; Osinska, H; James, JF; Bressan, GM; Hinton, RB
Disease models & mechanisms null
Oenocyte development in the red flour beetle Tribolium castaneum.
Burns, KA; Gutzwiller, LM; Tomoyasu, Y; Gebelein, B
Development Genes and Evolution null
Maomao Zhang et al.
PloS one, 10(3), e0119285-e0119285 (2015-03-06)
The spindle assembly checkpoint (SAC) maintains the fidelity of chromosome segregation during mitosis. Nonpathogenic cells lacking the SAC are typically only found in cleavage stage metazoan embryos, which do not acquire functional checkpoints until the mid-blastula transition (MBT). It is
Phosphoinositide 3-kinase alpha-dependent regulation of branching morphogenesis in murine embryonic lung: evidence for a role in determining morphogenic properties of FGF7.
Carter, E; Miron-Buchacra, G; Goldoni, S; Danahay, H; Westwick, J; Watson, ML; Tosh, D; Ward, SG
Testing null