A5102
Anti-Aurora B antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AIM-1, Anti-AIR-2 Kinase, Anti-AIRK-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 41 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:50 using HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using nuclei-enriched fraction of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 1:1,000 using using PC-12 rat phaeochromocytoma cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AURKB(9212)
mouse ... Aurkb(20877)
rat ... Aurkb(114592)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- in immunoblotting
- in immunoprecipitation
- in immunofluorescence
- in immunofluorescence staining
- in western blotting
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?