A1231
Anti-Aurora-A Kinase antibody, Mouse monoclonal
clone 35C1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Aurora-A Kinase, Monoclonal Anti-Aurora-A Kinase antibody produced in mouse, Anti-ARK-1, Anti-AURORA2, Anti-Aurora-related kinase 1, Anti-BTAK, Anti-STK15, Anti-STK6, Anti-Serine/threonine protein kinase 15
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in mouse cell line
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
35C1, monoclonal
Formulário
PBS solution
peso molecular
antigen ~46 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AURKA(6790) , AURKA(6790)
mouse ... Aurka(20878) , Aurka(20878)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?