OP13
Anti-N-Myc Mouse mAb (NCM II 100)
liquid, clone NCM II 100, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NCM II 100, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYCN(4613)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1-5 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample, see application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
IMR5 cells
Outras notas
Ikegaki, N., et al. 1988. Adv. Neuroblastoma Research.2, 133.
LeGouy, E., et al. 1987. In Nuclear Oncogenes, Cold Spring Harbor Laboratory, 144.
Cole, M.D., 1986. Ann. Rev. Gen.20, 361.
Ikegaki, N., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 5929.
Slamon, D.J., et al. 1986. Science232, 768.
Seeger, R.C., et al. 1985. New Engl. J. Med.313, 1111.
Brodeur, G.M., et al. 1984. Science224, 1121.
Michitsch, R.W., et al. 1984. Mol. Cell. Biol.11, 2370.
Kohl, N.E., et al. 1983. Cell35, 603.
Schwab, M., et al. 1983. Nature305, 245.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3