05-373
Anti-Cyclin B1 Antibody, clone GNS3 (8A5D12)
clone GNS3 (8A5D12), Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
G2/mitotic-specific cyclin B1, cyclin B1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GNS3 (8A5D12), monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCNB1(891)
mouse ... Ccnb1(268697)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
2 μg of a previous lot immunoprecipitated human cyclin B1 and cdc2 kinase from 500 μg of A431 RIPA lysate as determined by a subsequent immunoblot of the immunoprecipitate using anti-cdk1/cdc2 (PSTAIR), (Catalog # 06-923).
Western Blotting Analysis: 0.1 mg/mL of this antibody detected Cyclin B1 in A431 cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 and 1:50 dilutions of this antibody detected Cyclin B1 in Human tonsil and Human bone marrow tissue sections, respectively.
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected cyclin B1 in RIPA lysates from human A431 carcinoma cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado