ABE52
Anti-Cyclin D Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
B-cell CLL/lymphoma 1, BCL-1 oncogene, G1/S-specific cyclin D1, PRAD1 oncogene, cyclin D1, cyclin D1 (PRAD1: parathyroid adenomatosis 1)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
primate (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCND1(595)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Cyclin D in NIH/3T3, A431, C2C12, and HeLa cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Cyclin D on 10 µg of 3T3/A31 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
3T3/A31 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1