AP113P
Goat Anti-Human IgG Antibody, Fc, HRP conjugate
Chemicon®, from goat
Sinônimo(s):
Anti-Human IgG HRP, Goat Anti-Human IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
It is also suitable for use in:
- enzyme immunoassay (EIA) with OPD: 1:5,000-1:100,000
- immunohistochemistry 1:500-1:5,000
- western blot
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3