Key Documents
AP114P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgM humana de cabra, conjugado com HRP Fc5µ
Chemicon®, from goat
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A IgM constitui cerca de 10% das imunoglobulinas séricas. IgM é proeminente nas respostas imunes iniciais à maioria dos antígenos e é predominante em certas respostas de anticorpos, como os anticorpos ′naturais′ do grupo sanguíneo. A IgM (junto com a IgD) é a principal imunoglobulina expressa na superfície dos linfócitos B.
Especificidade
Com base na imunoeletroforese, o anticorpo reage com a porção Fc5μ da cadeia pesada de IgM humana. Não reage com IgG ou IgA humana, nem com as cadeias leves das imunoglobulinas humanas. Não há reatividade contra proteínas séricas não imunoglobulinas, mas o anticorpo pode apresentar reação cruzada com IgM de outras espécies.
Imunogênio
Preparado a partir do fragmento Fc5μ de IgM humano purificado.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Anticorpos secundários e de controle
IEE: 1:5.000-1:100.000.
Western blots: 1:5.000-1:200.000.
Imuno-histoquímica: 1:500-1:5.000.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anti-IgM humano de cabra, Fc5μ, conjugado com HRP, é um anticorpo contra IgM humano para uso em ELISA e WB.
Subcategoria de pesquisa
Fragmentar anticorpos secundários específicos
forma física
Fosfato de sódio 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 com 15 mg/ml de BSA. Não contém conservantes. Liofilizada.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Cleopatra K Mugyenyi et al.
PloS one, 8(7), e68304-e68304 (2013-07-19)
Antibodies to P. falciparum apical membrane protein 1 (AMA1) may contribute to protective immunity against clinical malaria by inhibiting blood stage growth of P. falciparum, and AMA1 is a leading malaria vaccine candidate. Currently, there is limited knowledge of the
Krasimir Kostov et al.
Medicina (Kaunas, Lithuania), 56(5) (2020-05-15)
Background and objectives: HbA1c measurements may be useful not only in optimizing glycemic control but also as a tool for managing overall vascular risk in patients with diabetes. In the present study, we investigate the clinical significance of HbA1c as
Krasimir Kostov et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 11(5) (2021-06-03)
Thickening of the vascular basement membrane (BM) is a fundamental structural change in the small blood vessels in diabetes. Collagen type IV (CIV) is a major component of the BMs, and monitoring the turnover of this protein in type 2