Documentos Principais
AP130P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgG e IgM de camundongo de cabra, conjugado com HRP
0.8 mg/mL, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anticorpo anti-IgG de camundongo de cabra
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
0.8 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A imunoglobulina G (IgG) é a imunoglobulina mais abundante no soro humano. A IgM representa 5%-10% das imunoglobulinas séricas totais. Essas imunoglobulinas compreendem quatro cadeias polipeptídicas com duas cadeias pesadas (H) e duas cadeias leves (L). Essas cadeias polipeptídicas são interligadas por pontes bissulfeto. A IgM é um anticorpo altamente conservado em vertebrados. A IgM existe como um pentâmero. Tanto a IgG quanto a IgM são secretadas pelas células B.
Aplicação
O anticorpo anti-IgG e & IgM de camundongo de cabra conjugado com HRP foi usado em western blot(1:400) e imunofluorescência (1:500)
Ações bioquímicas/fisiológicas
A IgG facilita a citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpos (ADCC). Ela também auxilia na ativação da via clássica do sistema complemento. A IgG neutraliza partículas e toxinas virais. A IgM, um anticorpo que é expresso precocemente durante uma resposta imune, ajuda na fagocitose de células apoptóticas. Ela apresenta funcionalidade polirreativa e autorreativa. A IgM induz a homeostase tecidual mediando a eliminação de moléculas baseadas em tecidos. Concentrações reduzidas de IgM no soro estão associadas a aumento da resposta autoimune e a um maior risco de desenvolver infecções.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Hongsheng Wang et al.
Frontiers in immunology, 7, 99-99 (2016-03-26)
Most natural IgM antibodies are encoded by germline Ig sequences and are produced in large quantities by both mice and humans in the absence of intentional immunization. Natural IgM are reactive with many conserved epitopes, including those shared by microorganisms
Chun-Shan Han et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(1), 181-186 (2017-07-05)
The present study investigated the effect of rutin on high glucose-induced actin, α2, smooth muscle, aorta (ACTA2) and p38 protein expression in diabetic nephropathy (DN). Human mesangial cells were divided into a control group, high glucose-induced mesangial cell group, high
Triamcinolone reduces neovascularization, capillary density and IGF-1 receptor phosphorylation in a model of oxygen-induced retinopathy.
Hartnett, ME; Martiniuk, DJ; Saito, Y; Geisen, P; Peterson, LJ; McColm, JR
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Nelson K Chepkwony et al.
iScience, 24(9), 103071-103071 (2021-09-28)
Differences in ionic strength, pH, temperature, shear forces, and other environmental factors impact adhesion, and organisms have evolved various strategies to optimize their adhesins for their specific environmental conditions. Many species of Alphaproteobacteria, including members of the order Caulobacterales, use
Mari H Savolainen et al.
Neurobiology of disease, 68, 1-15 (2014-04-22)
The misfolding and aggregation of α-synuclein (aSyn) eventually lead to an accumulation of toxic forms that disturb normal neuronal function and result in cell death. aSyn rich inclusions are seen in Parkinson's disease, dementia with Lewy bodies and other synucleinopathies.