Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
MAB302
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiglutamina sintetase, clone GS-6
clone GS-6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti- glutamina
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
GS-6, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse, sheep
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GLUL(2752)
Descrição geral
A glutamina sintetase catalisa a conversão de amônia e glutamato em glutamina. É encontrado nos astrócitos como um octâmero de subunidades idênticas de 45 kDa. A função da glutamina sintetase é a desintoxicação da amônia cerebral. Também tem um papel importante na regulação metabólica do neurotransmissor glutamato. Devido às múltiplas funções e importância da glutamina sintetase no metabolismo celular, tanto as atividades catalíticas quanto a síntese são altamente reguladas. A atividade da glutamina sintetase é controlada pela adenililação. A sua atividade é diminuída no córtex cerebral do cérebro afetado pela doença de Alzheimer′, particularmente na proximidade das placas senis. Também diminui em condições de privação de glicose. O nível de expressão da glutamina sintetase aumenta durante a isquemia in vivo ou hipóxia em cultura.
Especificidade
Reage fortemente com uma única banda em Western blots de cérebro de ovelha e cérebro de rato. A glutamina sintetase, uma enzima que catalisa a aminação do ácido glutâmico para formar glutamina, é encontrada em mamíferos como um octâmero de oito subunidades idênticas de 45 kDa. A atividade da glutamina sintetase demonstrou ser um marcador útil de astrócitos e um importante recurso de diferenciação na retina. A glutamina sintetase também é considerada uma enzima chave na reciclagem do neurotransmissor glutamato.
Imunogênio
Glutamina sintetase purificada de cérebro de ovelha.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecta glutamina sintetase usando este anticorpo anti-glutamina sintetase, clone GS-6 validado para uso em ELISA, IH, IH(P) & WB com mais de 45 citações de produtos.
Subcategoria de pesquisa
Neurofilamentos & Metabolismo dos neurônios
Western blot: 1:1.000-1:5.000
Imuno-histoquímica em
ELISA de cérebro de rato
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Descrição-alvo
45 kDa
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina purificada. Líquido em tampão contendo 50% de glicerol, BSA e 0,09% de azida sódica.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 ºC em alíquotas não diluídas a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral de rato, extrato de fração citosólica de cérebro de rato
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
N Hakuba et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(23), 8750-8753 (2000-01-11)
Acoustic overstimulation is one of the major causes of hearing loss. Glutamate is the most likely candidate neurotransmitter for afferent synapses in the peripheral auditory system, so it was proposed that glutamate excitotoxicity may be involved in noise trauma. However
H Ueda et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 41(12), 3908-3914 (2000-10-29)
Dystrobrevin is a newly discovered dystrophin-associated protein with multiple sites for phosphorylation on tyrosine residues. In the present study, the cellular distribution and subcellular localization of dystrobrevin were examined in the adult rat retina, cornea, lens, iris, ciliary body, and
Alterations in protein expression and membrane properties during Muller cell gliosis in a murine model of transient retinal ischemia.
Hirrlinger PG, Ulbricht E, Iandiev I, Reichenbach A, Pannicke T
Neuroscience Letters null
Effects of retinal glial cells on isolated rat retinal ganglion cells.
K Kashiwagi, Y Iizuka, M Araie, Y Suzuki, S Tsukahara
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Redistribution of astrocytic glutamine synthetase in the hippocampus of chronic epileptic rats.
Papageorgiou IE, Gabriel S, Fetani AF, Kann O, Heinemann U.
Glia null