SRP0178
Histone H4 full length human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HIST2H4A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
12.1 kDa
embalagem
pkg of 1 mg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HIST2H4A(8370)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.