05-858R
Anti-Histone H4 Antibody, pan, clone 62-10C-2, rabbit monoclonal
clone 62-10C-2, from rabbit
Sinônimo(s):
H4, Histone H4, H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
62-10C-2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H4C1(8359)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected histone H4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1