PLA0148
Anti-Histone H3.1 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
H3 histone family, H3/A, H3FA, H3a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l, histone 1, histone H3/a, member A
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rabbit anti-Histone H3 Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_003520.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... Histone H3(8350)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)