ABE155
Anti-phospho Histone H3.1/H3.2 Antibody (Ser87)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
bovine, mouse, human
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer87)
Informações sobre genes
human ... SNCA(6622)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho Histone H3.1/H3.2 (Ser87) in 10 µg of Colcemid treated HeLa acid extract
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa acid extract
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1