09-874
Anti-SAP30 (yeast) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Sin3 corepressor complex subunit SAP30, Sin3-associated polypeptide, 30 kDa, Sin3-associated polypeptide, 30kDa, Sin3A-associated protein, 30kDa, histone deacetylase complex subunit SAP30
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
Saccharomyces cerevisiae
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Saccharomyces cerevisiae ... Sap30(855305)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualidade
1 μg/ml of this antibody detected SAP30 in a yeast extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Yeast extract