05-386
Anti-Vinculin Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, V284
Sinônimo(s):
Anti-CMD1W, Anti-CMH15, Anti-HEL114, Anti-MV, Anti-MVCL
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Vinculin Antibody, clone V284, clone V284, Upstate®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
V284, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse, rabbit, chicken
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VCL(7414)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2