CP74
Anti-Vinculin Mouse mAb (V284 or VLN01)
liquid, Calbiochem®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-Vinculin antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
V284, monoclonal
VLN01, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VCL(7414)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1 g/ml, chemiluminescence)
Immunoprecipitation (2 g/ml lysate)
Paraffin Sections (4-8 g/ml, heat pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
Normal mouse serum
Skin cells or tissue
Outras notas
Bakolitsa, C., et al. 1999 Cell99, 603.
Rudiger, M., et al. 1998 Bioessays20, 733
Tidball, J.G., et al. 1999 J. Biol. Chem.274, 33155
Goldmann, W.H., et al. 1996 J. Muscle Res. Cell Motil.17, 1.
Asijee, G.M., et al. 1990 Eur. J. Biochemistry189, 131
Otto, J.J. 1990 Cell Motil. Cytoskeleton16, 1.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1