Documentos Principais
05-468
Sigma-Aldrich
Anti-FcεRI α subunit Antibody
Upstate®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCER1A(2205)
Especificidade
FcεRIα
Imunogênio
Whole rat basophilic leukemia cells, positive for the rat high-affinity receptor recognizing immunoglobulin E (FcεRI).
Aplicação
Anti-FcεRI α subunit Antibody is an antibody against FcεRI α subunit for use in FC & IP.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Western blot is not recommended
Qualidade
routinely evaluated by immunoprecipitation of rat FcεRIα from biotinylated rat basophilic leukemia cell lysate
Descrição-alvo
45-55kDa
forma física
0.1M Tris-glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide prior to the addition of glycerol to 30%
Format: Purified
Protein G Chromatography
Armazenamento e estabilidade
2 years at -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Glycosylation of human truncated Fc epsilon RI alpha chain is necessary for efficient folding in the endoplasmic reticulum.
Letourneur, O, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 270, 8249-8256 (1995)