SML2261
Conivaptan hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[4-[(4,5-dihydro-2methylimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl]- [1,1’-biphenyl]-2-carboxamide monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC=C(C(N2CCC(N=C(C)N3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O)C=C1)C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6.Cl
InChI
1S/C32H26N4O2.ClH/c1-21-33-28-19-20-36(29-14-8-7-13-27(29)30(28)34-21)32(38)23-15-17-24(18-16-23)35-31(37)26-12-6-5-11-25(26)22-9-3-2-4-10-22;/h2-18H,19-20H2,1H3,(H,33,34)(H,35,37);1H
chave InChI
BTYHAFSDANBVMJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)