Z4277
Zileuton
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-N-hydroxy-N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)urea
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL at ~60 °C (warm up to 60 C for 5min)
originador
Abbott
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(N(O)C(N)=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
chave InChI
MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX5(240)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research