Documentos Principais
SML3154
Sigma-Aldrich
Topiroxostat
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[3-(4-Pyridinyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl]-2-pyridinecarbonitrile, 4-[5-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine-2-carbonitrile, 5-(2-Cyano-4-pyridyl)-3-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole, FYX 051, FYX-051
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8N6
Número CAS:
Peso molecular:
248.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC1=NC=CC(C2=NNC(C3=CC=NC=C3)=N2)=C1
InChI
1S/C13H8N6/c14-8-11-7-10(3-6-16-11)13-17-12(18-19-13)9-1-4-15-5-2-9/h1-7H,(H,17,18,19)
chave InChI
UBVZQGOVTLIHLH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Topiroxostat (FYX-051) is an orally active and potent inhibitor of xanthine oxidoreductase (XOR). It appears that inhibition of XOR by topiroxostat is due to the formation a covalent linkage to molybdenum via oxygen in the hydroxylation reaction intermediate. Also, topiroxostat displayed a potent, non-covalent inhibition of XOR. It is approved for the treatment of gout and hyperuricemia in Japan.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)